Läs mer
n-Decane, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440992 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440992 500 mL 500ml
11430992 100 mL 100ml
11478302 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11440992 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219512390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    1600.76 SEK / 500ml
    Save 84.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
n-Decane> 99 %, klar, färglös vätska
  • Dekan har använts som lösningsmedel vid framställning av emulgerade suspensioner med hög alkanfas (HAPES).
  • Det kan också användas som lösningsmedel för att suspendera CdSe/ZnS nanokristallerna under absorbansmätning.
  • Intern standard i GC-analys av oxal-, malon- och bärnstenssyror i biologiska material.
  • Decane (n-Decane), ett alifatiskt kolväte, är ett referensbränsle. Dess oxidation över ett temperaturintervall har studerats.
  • Dess kristallstruktur har undersökts vid 150K.
  • Krackningen av dekan kan utföras med hjälp av elektrohydrodynamiskt atomiseringssystem (EHDA).
Kemiska identifierare
CAS 124-18-5
Molekylformel C10H22
Molekylvikt (g/mol) 142.29
InChI-nyckel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-namn dekan
LEDER CCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane
Smältpunkt −30 °C (litteratur)
Färg Färglös
Densitet 0,734 g/cm3 vid 15 °C (bokstavligen)
Kokpunkt 174 °C (litteratur)
Brytningsindex n20/D 1.411 (bokstavligen)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1760
Formel vikt 142.29
Procent renhet 0.996
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-decane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: decane