Läs mer
n-dekan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367428
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11367428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031209.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
n-Decane används som lösningsmedel såväl som en intern standard i GC-analys av oxalsyra, malonsyra och bärnstenssyror. Det används vid färgtillverkning som kolvätelösningsmedel och för träbetsar och lacker som lacklösningsmedel. Det är en aktiv komponent i fordonsbränslen, dvs. bensin (bensin).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-18-5
Molekylformel C10H22
Molekylvikt (g/mol) 142.286
MDL-nummer MFCD00008954
InChI-nyckel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-namn dekan
LEDER CCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane
Smältpunkt -30°C
Färg Färglös
Densitet 0.730 g/mL
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Analysprocentintervall >99%
Odör Petrol-like
Linjär formel CH3(CH2)8CH3
Brytningsindex 1.4115
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2247
Beilstein 1696981
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vikt 142.29
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Decane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Decane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.