Läs mer
n-Decane, 99 %
Produktkod. 11417776
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417776 100 mL 100ml
11427776 500 mL -
11437776 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11417776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14732.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.31 SEK
    445.65 SEK / 100ml
    Save 50.66 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142,286 g/mol
n-Decane används som lösningsmedel såväl som en intern standard i GC-analys av oxalsyra, malonsyra och bärnstenssyror. Det används vid färgtillverkning som kolvätelösningsmedel och för träbetsar och lacker som lacklösningsmedel. Det är en aktiv komponent i fordonsbränslen, dvs. bensin (bensin).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Decane används som lösningsmedel såväl som intern standard vid GC-analys av oxalsyra, malonsyra och bärnstenssyror. Det används vid färgtillverkning som kolvätelösningsmedel och för träbetsar och lacker som lacklösningsmedel. Det är en aktiv komponent i fordonsbränslen, dvs. bensin (bensin).
Löslighet
Lösligt i alkohol och etrar. Blandbar med etanol och eter. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-18-5
Molekylformel C10H22
Molekylvikt (g/mol) 142.286
MDL-nummer MFCD00008954
InChI-nyckel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-namn dekan
LEDER CCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane
Smältpunkt °C till 30 °C
Densitet 0.730
Kokpunkt 172 °C till 174 °C
Flampunkt 46 °C (115 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.4115
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1696981
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och etrar. Blandbar med etanol och eter. Lätt blandig med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 142.29
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Decane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.