Läs mer
n-Decane, 99 %
Beskrivning
n-Decane används som lösningsmedel såväl som en intern standard i GC-analys av oxalsyra, malonsyra och bärnstenssyror. Det används vid färgtillverkning som kolvätelösningsmedel och för träbetsar och lacker som lacklösningsmedel. Det är en aktiv komponent i fordonsbränslen, dvs. bensin (bensin).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
n-Decane används som lösningsmedel såväl som intern standard vid GC-analys av oxalsyra, malonsyra och bärnstenssyror. Det används vid färgtillverkning som kolvätelösningsmedel och för träbetsar och lacker som lacklösningsmedel. Det är en aktiv komponent i fordonsbränslen, dvs. bensin (bensin).
Löslighet
Lösligt i alkohol och etrar. Blandbar med etanol och eter. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Decane |
| Smältpunkt | -30 °C |
| Densitet | 0.730 g/mL |
| Kokpunkt | 172 °C till 174 °C |
| Flampunkt | 46 °C (115 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.4115 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Beilstein | 1696981 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol och etrar. Blandbar med etanol och eter. Lätt blandig med koltetraklorid. Oblandbar med vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- n-Decane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.