Läs mer
n-Decane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -30°C |
| Densitet | 0.73 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 174°C/1013 mbar |
| Molekylformel | CH3(CH2)8CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00008954 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | n-Decane, n-Decane |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.28 |
| Kvalitet | Research |