Läs mer
n-Decanophenone, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10712391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712391 5 g Glass bottle 5g
10551331 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6048-82-4
Molekylformel C16H24O
Molekylvikt (g/mol) 232.37
MDL-nummer MFCD00009582
InChI-nyckel QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
IUPAC-namn 1-phenyldecan-1-one
LEDER CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decanophenone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34°C to 38°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.37
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Solid