Läs mer
N-dekanoyl-N-metyl-D-glukamin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432989 1 g 1g
15442989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60173.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nonjoniskt tvättmedel för solubilisering av membranproteiner
Nonjoniskt tvättmedel för solubilisering av membranproteiner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85261-20-7
Molekylformel C17H35NO6
Molekylvikt (g/mol) 349.468
MDL-nummer MFCD00036801
InChI-nyckel UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
Synonym n-oxodecyl meglumine, unii-9q27za5m8g, n-methyl-n-2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl decanamide, decanoyl n-methylglucamide, decanoylmethylglucamine, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino-, stereoisomer
PubChem CID 174432
IUPAC-namn N-metyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexyl]dekanamid
LEDER CCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine
Smältpunkt 91°C to 93°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 6974359
Löslighetsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml; Also soluble in water at 10mg/ml 20 °C
Formel vikt 349.46
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.