missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Dechloroethyl Cyclophosphamide-d4, TRC

Produktkod. 30352778
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30352778 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22640210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Dechloroethyl Cyclophosphamide-d4
CAS 1346600-68-7
Molekylformel C5H8D4ClN2O2P
Kvantitet 10 mg
Synonym N-(2-Chloroethyl-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, 2-(2-Chloroethylamino-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, 3-Dechloroethylifosfamide-d4, Asta 4968-d4, Dechloroethylcyclophosphamide-d4, Monochloroethylcyclophosphamide-d4
InChI formel InChI=1S/C5H12ClN2O2P/c6-2-4-8-11(9)7-3-1-5-10-11/h1-5H2,(H2,7,8,9)/i2D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)NCCCO1
IUPAC-namn N-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-oxo-1,3,2λ5-oxazaphosphinan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 202.61
Formel vikt 202.0576
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.