missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Dechloroethyl Cyclophosphamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Dechloroethyl Cyclophosphamide-d4 |
| CAS | 1346600-68-7 |
| Molekylformel | C5H8D4ClN2O2P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, 2-(2-Chloroethylamino-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, 3-Dechloroethylifosfamide-d4, Asta 4968-d4, Dechloroethylcyclophosphamide-d4, Monochloroethylcyclophosphamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12ClN2O2P/c6-2-4-8-11(9)7-3-1-5-10-11/h1-5H2,(H2,7,8,9)/i2D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)NCCCO1 |
| IUPAC-namn | N-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-oxo-1,3,2λ5-oxazaphosphinan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.61 |
| Formel vikt | 202.0576 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?