Läs mer
N-dekloretylcyklofosfamid, TRC
Produktkod. 30133437
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133437 10 mg
30006989 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22640010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36761-83-8
Molekylformel C5 H12 Cl N2 O2 P
Molekylvikt (g/mol) 198.59
Synonym 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N-(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, 2-(2-Chloroethylamino)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, 3-Dechloroethylifosfamide, Asta 4968, Dechloroethylcyclophosphamide, Monochloroethylcyclophosphamide, N-Dechloroethylcyclophosphamide, (2RS)-2-[(2-Chloroethyl)amino]-1,3,2λ5-oxazaphosphinan-2-one
IUPAC-namn N-(2-kloroetyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin
LEDER ClCCNP1(=O)NCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Dechloroethyl Cyclophosphamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12ClN2O2P/c6-2-4-8-11(9)7-3-1-5-10-11/h1-5H2,(H2,7,8,9)
Formel vikt 198.0325