missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Decyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Decanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 57367-97-2 |
| Molekylformel | C10H18D4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Decan-1,1,2,2-d4-ol (9CI), 1,1,2,2-Tetradeuteriodecan-1-ol, 1-Decanol-1,1,2,2-d4, 1-Decanol-1,1,2,2-D4, n-Decyl-1,1,2,2-d4 alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3/i9D2,10D2 |
| LEDER | CCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | decan-1,1,2,2-d4-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.31 |
| Formel vikt | 162.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?