missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Decyl-9,9,10,10,10-d5 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Decanol-9,9,10,10,10-D5 |
| CAS | 57368-00-0 |
| Molekylformel | C10 D5 H17 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Decan-9,9,10,10,10-d5-ol (9 CI), 9,9,10,10,10-Pentadeuteriodecan-1-ol, 1-Decanol-9,9,10,10,10-d5, n-Decyl-9,9,10,10,10-d5 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | 9,9,10,10,10-pentadeuteriodecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.3119 |
| Formel vikt | 163.1984 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?