Läs mer
n-Decylacetat, 98 %
Produktkod. 11413098
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413098 250 g 250g
11478750 500 g 500g
11403098 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18814.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-17-4 | C12H24O2 | 200,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-17-4
Molekylformel C12H24O2
Molekylvikt (g/mol) 200.32
MDL-nummer MFCD00026538
InChI-nyckel NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyl acetate, acetic acid, decyl ester, n-decyl ethanoate, 1-decanol acetate, decyl ethanoate, acetate c 10, decanyl acetate, 1-decyl acetate, acetic acid n-decyl ester, decanol acetate
PubChem CID 8167
IUPAC-namn decylacetat
LEDER CCCCCCCCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decyl acetate
Densitet 0.867
Kokpunkt 244 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 250 g
Beilstein 1762123
Formel vikt 200.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.