Läs mer
n-Decyl-d21-trimethylammonium Bromide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Decyltrimethylammonium-D21 (decyl-D21) Bromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2; |
| Formel vikt | 300.29 |