Läs mer
N-decyl-N,N-dimetyl-3-ammonio-1-propansulfonat, 98 %
Produktkod. 15587039 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15587039 100 g 100g
15567039 5 g 5g
15577039 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15587039 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459681000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15163-36-7 | C15H33NO3S | 307,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15163-36-7
Molekylformel C15H33NO3S
Molekylvikt (g/mol) 307.49
MDL-nummer MFCD00036908
InChI-nyckel WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decyldimethylammonio propane-1-sulfonate, n-decyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, sulfobetaine 10, caprylyl sulfobetaine, 3-decyldimethylammonio propanesulfonate, zwittergent 3-10 detergent, capryl sultaine, zwittergent 310, 3-decyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-decyldimethylamino propanesulfonic acid
PubChem CID 161111
IUPAC-namn 3-[decyl(dimetyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Smältpunkt 229,0 °C
Förlust vid torkning Max 2% .
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar färglös lösning
Formel vikt 307.5
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.