Läs mer
N-Decyl-N,N-dimetyl-3-ammonio-1-propansulfonat, TRC
Produktkod. 30361920
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30361920 25 g
1 options
Produktkod. 30361920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22700025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
CAS 15163-36-7
Molekylformel C15 H33 N O3 S
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-(3-sulfopropyl)-, inner salt, Ammonium, decyldimethyl(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt (8CI), 3-(Decyldimethylammonio)propane-1-sulfonate, 3-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate inner salt, 3-(N-Decyl-N,N-dimethylammonio)-1-propanesulfonate, Anzergent 3-10, DeDAPS, N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, N-Decylsulfobetaine, SB 10, SB 10 (onium compound), SB 3-10, Sulfobetaine 10, Zwittergent 3-10
InChI formel InChI=1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn 3-[decyl(dimetyl)azaniumyl] propan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 307.49
Formel vikt 307.2181