Läs mer
n-decylamin, 99 %
Produktkod. 10606624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606624 50 g Glasflaska 50g
10008622 10 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111920500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2016-57-1 | C10H23N | 157,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2016-57-1
Molekylformel C10H23N
Molekylvikt (g/mol) 157.30
MDL-nummer MFCD00008149
InChI-nyckel MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine
PubChem CID 8916
IUPAC-namn dekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 12 °C till 15 °C
Färg Brun eller färglös till gul
Densitet 0.7870g/mL, 0.787
Kokpunkt 216 °C till 218 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)9NH2
Brytningsindex 1,4350 till 1,437
Kvantitet 50 g
Beilstein 04, 199
Formel vikt 157.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.