Läs mer
n-decylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3593475 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 10008622
Brand: Thermo Scientific Acros 111920100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2016-57-1 | C10H23N | 157.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2016-57-1
Molekylformel C10H23N
Molekylvikt (g/mol) 157.30
MDL-nummer MFCD00008149
InChI-nyckel MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine
PubChem CID 8916
IUPAC-namn dekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 12°C to 15°C
Färg Brun eller färglös till gul
Densitet 0.7870g/mL, 0.787
Kokpunkt 216°C to 218°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)9NH2
Brytningsindex 1.4350 to 1.437
Kvantitet 10 g
Beilstein 04, 199
Formel vikt 157.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.