missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Decylaminoethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Decylaminoethanol |
| CAS | 15196-28-8 |
| Molekylformel | C12H27NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(Decylamino)ethanol, N-Decyl Ethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCNCCO |
| IUPAC-namn | 2-(decylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.35 |
| Formel vikt | 201.2093 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?