Läs mer
n-decyltriklorolan, 97 %
Produktkod. 11397635
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397635 50 g 50g
11387635 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05912.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13829-21-5 | C10H21Cl3Si | 275,713 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13829-21-5
Molekylformel C10H21Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 275.713
MDL-nummer MFCD00013600
InChI-nyckel HLWCOIUDOLYBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyltrichlorosilane, trichloro decyl silane, n-decyltrichlorosilane, silane, trichlorodecyl, acmc-209chi, trichloro n-decyl silane, trichloro decyl silane #
PubChem CID 83764
IUPAC-namn triklor(decyl)silan
LEDER CCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 133 °C till 137 °C (5 mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Decyltrichlorosilane
Kvantitet 50 g
Linjär formel CH3(CH2)9SiCl3
UN-nummer UN2987
Beilstein 1749722
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Formel vikt 275.72
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.452
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.049
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.