Läs mer
n-Decyltrietoxysilan, 98 %
Produktkod. 11323866
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323866 100 g 100g
11313866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16965.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 2943-73-9 | C16H36O3Si | 304,546 g/mol
n-Decyltrietoxisilan används som kopplingsmedel och som en kemisk tillsats. Det används också som en mellanprodukt av OLED, läkemedel och i kosmetika. Det används i många industrier som lim, beläggningar, råolja, glasfibrer, fyllmedelsbehandling, polymermodifiering, tryckning, elastomerer, tätningsmedel, textilier och termoplaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Decyltriethoxysilane används som kopplingsmedel och som en kemisk tillsats. Det används också som en mellanprodukt av OLED, läkemedel och i kosmetika. Det används i många industrier som lim, beläggningar, råolja, glasfibrer, fyllmedelsbehandling, polymermodifiering, tryckning, elastomerer, tätningsmedel, textilier och termoplaster.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2943-73-9
Molekylformel C16H36O3Si
Molekylvikt (g/mol) 304.546
MDL-nummer MFCD00069132
InChI-nyckel BAAAEEDPKUHLID-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyltriethoxysilane, decyl triethoxy silane, silane, decyltriethoxy
PubChem CID 76261
IUPAC-namn decyl(trietoxi)silan
LEDER CCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 150 °C (8 mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Decyltriethoxysilane
Kvantitet 100 g
Linjär formel CH3(CH2)9Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2413155
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 304.55
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.422
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.879
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.