Läs mer
n-Decyltrimetoxysilan, 97 %
Produktkod. 11343866
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343866 100 g 100g
11333866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16966.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5575-48-4 | C13H30O3Si | 262,47 g/mol
n-Decyltrimetoxisilan används som ett kopplingsmedel och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar n-Decyltrimetoxisilan används som ett
kopplingsmedel och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5575-48-4
Molekylformel C13H30O3Si
Molekylvikt (g/mol) 262.47
MDL-nummer MFCD00069135
InChI-nyckel KQAHMVLQCSALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyltrimethoxysilane, decyltrimethoxysilan, trimethoxydecylsilane, decyl trimethoxy silane, silane,decyltrimethoxy, decyl-trimethoxysilane
PubChem CID 2758023
IUPAC-namn decyl(trimetoxi)silan
LEDER CCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 102 °C till 106 °C (3,5 mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Decyltrimethoxysilane
Smältpunkt -37 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 8625082
Flampunkt 117 °C (242 °F)
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 262.47
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.422
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Decyltrimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: decyl Trimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.