Läs mer
n-decyltrimetylammonium-d9-klorid, TRC
Produktkod. 30387067
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387067 250 mg
30382485 100 mg
30385262 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30387067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD525512250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C13H21D9ClN
Molekylvikt (g/mol) 244.89
Synonym Decyltrimethylammonium-d9 Chloride (7CI), Capryltrimethylammonium-d9 Chloride, Trimethylcaprylammonium-d9 Chloride, Decyltriemthylammonium-d9 Chloride, N,N,N-Trimethyl-1-decanaminium-d9 Chloride
LEDER CCCCCCCCCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decyltrimethylammonium-d9 Chloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H30N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3;