Läs mer
N-Deethoxymethyl Chlorfenapyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tralopyril |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5BrClF3N2/c13-9-8(5-18)10(19-11(9)12(15,16)17)6-1-3-7(14)4-2-6/h1-4,19H |
| Formel vikt | 347.9277 |