Läs mer
N-Deethyl Dorzolamid, TRC
Produktkod. 30134425
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134425 100 mg
30005994 5 mg
30010575 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD228550100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154154-90-2
Molekylformel C8 H12 N2 O4 S3
Molekylvikt (g/mol) 296.3869
Synonym 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-amino-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4S-trans)- (9CI), N-Deethyldorzolamide, Dorzolamide Related Compound D (USP), (4S-trans)-4-Amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide, USP Dorzolamide Related Compound D, Dorzolamide EP Impurity D
IUPAC-namn (4S,6S)-4-amino-6-metyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-2-sulfonamid
LEDER C[C@H]1C[C@H](N)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Deethyl Dorzolamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O4S3/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14)/t4-,6-/m0/s1
Formel vikt 295.9959