Läs mer
N-Deethylcyanazine amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Deethylcyanazine amide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-7(2,3(9)15)14-6-12-4(8)11-5(10)13-6/h1-2H3,(H2,9,15)(H3,10,11,12,13,14) |
| Formel vikt | 230.0683 |