Läs mer
N-Dehydroxyzileuton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea |
| CAS | 171370-49-3 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, (1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-urea, A 66193, Abbott 66193, N-Dehydroxyzileuton |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS/c1-7(13-11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)15-10/h2-7H,1H3,(H3,12,13,14) |
| LEDER | CC(NC(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| IUPAC-namn | 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.29 |
| Formel vikt | 220.067 |