missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Demethyl-3,4-dihydroxytamoxifen Hydrochloride(Z,E mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl-3,4-dihydroxytamoxifen Hydrochloride (E,Z mixture) |
| CAS | 2125720-11-6 |
| Molekylformel | C25H28ClNO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[(Z,E)-1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]-1,2-benzenediol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO3.ClH/c1-3-22(18-7-5-4-6-8-18)25(20-11-14-23(27)24(28)17-20)19-9-12-21(13-10-19)29-16-15-26-2;/h4-14,17,26-28H,3,15-16H2,1-2H3;1H/b25-22+; |
| LEDER | OC(C(O)=C1)=CC=C1/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(CC)/C3=CC=CC=C3.Cl |
| IUPAC-namn | 4-(1-(4-(2-(methylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)benzene-1,2-diol hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.95 |
| Formel vikt | 425.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?