Läs mer
N-Demethyl-3-methoxy-4-hydroxytamoxifen Hydrochloride (E,Z mixture), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl-3-methoxy-4-hydroxytamoxifen Hydrochloride (E,Z mixture) |
| CAS | 2125720-13-8 |
| Molekylformel | C26H30ClNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO3.ClH/c1-4-23(19-8-6-5-7-9-19)26(21-12-15-24(28)25(18-21)29-3)20-10-13-22(14-11-20)30-17-16-27-2;/h5-15,18,27-28H,4,16-17H2,1-3H3;1H/b26-23+; |
| LEDER | OC(C(OC)=C1)=CC=C1/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(CC)/C3=CC=CC=C3.Cl |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-4-[(E)-1-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.97 |
| Formel vikt | 439.1914 |