Läs mer
N-Demethyl Cocaethylene Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30357596
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30357596 100 mg
1 options
Produktkod. 30357596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD230860100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Demethyl Cocaethylene Hydrochloride
CAS 362044-01-7
Molekylformel C17H21NO4.HCl
Kvantitet 100 mg
Synonym (1R,2R,3S,5S)-3-(Benzoyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, [1R-(exo,exo)]-3-(Benzoyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, N-Demethylcocaethyline Hydrochloride, Norcocaethylene Hydrochloride, Norcocaethyline Hydrochloride, Norethylcocaine Hydrochloride, Norhomococaine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NO4.ClH/c1-2-21-17(20)15-13-9-8-12(18-13)10-14(15)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15,18H,2,8-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@@H]2[C@@H]([C@]3([H])N[C@](CC3)([H])C2)C(OCC)=O.Cl
IUPAC-namn ethyl (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 339.82
Formel vikt 339.13