missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Demethyl Eszopiclone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl Eszopiclone Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN6O3.ClH/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22;/h1-4,9,15,18H,5-8H2;1H/t15-;/m0./s1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?