Läs mer
N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 490.2234 |