Läs mer
N-Demethyl-N-formyl Clarithromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-formyl clarithromycin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H67NO14/c1-14-26-38(10,46)31(43)21(4)28(41)19(2)16-37(9,48-13)33(53-35-29(42)25(39(11)18-40)15-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(45)51-26)52-27-17-36(8,47-12)32(44)24(7)50-27/h18-27,29-33,35,42-44,46H,14-17H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| Formel vikt | 761.4562 |