Läs mer
N-Demethyl Olanzapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylolanzapine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 298.1252 |
| Procent renhet | >95% |