missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Demethyl Ondansetron, TRC

Produktkod. 30360341
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360341 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD231170100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (N-Demethylondansetron)
CAS 99614-14-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H17 N3 O
Kvantitet 100 mg
Synonym (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. H (EP), N-Demethylondansetron
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-18-8-9-20(11)10-12-6-7-15-16(17(12)21)13-4-2-3-5-14(13)19-15/h2-5,8-9,12,19H,6-7,10H2,1H3
LEDER Cc1nccn1CC2CCc3[nH]c4ccccc4c3C2=O
IUPAC-namn 3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydrocarbazol-4-one
Molekylvikt (g/mol) 279.34
Formel vikt 279.1372
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.