Läs mer
N-Demethyl Ricinine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl Ricinine-13C3 |
| CAS | 1391053-00-1 |
| Molekylformel | C413C3H6N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3, 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxonicotinonitrile-13C3, 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine-13C3, 4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile-13C3, N-Demethylricinine-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O2/c1-11-6-2-3-9-7(10)5(6)4-8/h2-3H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,6+1 |
| LEDER | CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13CH]1 |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-2-oxo-(4,5,6-^{13}C_{3})1H-pyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.11 |
| Formel vikt | 153.053 |