Läs mer
N-Demethyl Roxithromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl Roxithromycin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H74N2O15/c1-14-28-40(10,48)33(44)23(4)30(42-52-20-51-16-15-49-12)21(2)18-38(8,47)35(57-37-31(43)27(41-11)17-22(3)53-37)24(5)32(25(6)36(46)55-28)56-29-19-39(9,50-13)34(45)26(7)54-29/h21-29,31-35,37,41,43-45,47-48H,14-20H2,1-13H3/b42-30-/t21-,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,31-,32+,33-,34+,35-,37+,38-,39-,40-/m1/s1 |
| Formel vikt | 822.5089 |
| Procent renhet | >95% |