Läs mer
N-demetyltrimipramin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30349938
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30349938 5 mg
1 options
Produktkod. 30349938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2345605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethyltrimipramine Hydrochloride
CAS 10464-24-1
Molekylformel C19 H24 N2 . Cl H
Kvantitet 5 mg
Synonym (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Trimipramine-desmethyl Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20H,11-14H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,2-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 316.87
Formel vikt 316.1706