Läs mer
N-Demethylerythromycin A, Mikromol™
Beskrivning
N-Demethylerythromycin A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethylerythromycin A |
| CAS | 992-62-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Demethylerythromycin A |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C36 H65 N O13 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Erythromycin Imp. B (EP), Clarithromycin Impurity R, N-Demethylerythromycin A, Erythromycin Related Compound N, Erythromycin Estolate Impurity B, Erythromycin Ethylsuccinate Impurity B, Erythromycin Impurity B, Erythromycin Lactobionate Impurity B, Erythromycin Stearate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,44)29(40)19(4)26(38)17(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)23(37-11)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-35(9,45-12)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,37,39-41,43-44H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione |
| Visa mer |