Läs mer
N-Demethylterbinafine Hydrochloride, Mikromol
Produktkod. 30462240
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30462240 50 mg
1 options
Produktkod. 30462240 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0696.07
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Demethylterbinafine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Demethylterbinafine Hydrochloride
CAS 152830-98-3
Analyt- eller komponentnamn N-Demethylterbinafine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H23 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Demethylterbinafine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-20(2,3)14-7-4-8-15-21-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18;/h4-6,8-13,21H,15-16H2,1-3H3;1H/b8-4+;
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn (E)-6,6-dimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 313.1597 g/mol