Läs mer
N-(Deoxyguanosin-8-yl)-2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-Beta]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Deoxyguanosin-8-yl)-2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5- |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N9O4/c1-31-13-7-12(11-5-3-2-4-6-11)9-25-18(13)27-22(31)30-23-26-17-19(28-21(24)29-20(17)35)32(23)16-8-14(34)15(10-33)36-16/h2-7,9,14-16,33-34H,8,10H2,1H3,(H3,24,28,29,35)(H,25,26,27,30)/t14-,15+,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 489.1873 |