missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Deoxyguanosin-8-yl)-2-amino-1-(methyl-d3)-6-phenylimidazo[4,5-Beta]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Deoxyguanosin-8-yl)-2-amino-1-(methyl-d3)-6-phenylimidazo[4,5-beta]pyridine |
| CAS | 303173-39-9 |
| Molekylformel | C23 2H3 H20 N9 O4 |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-8-[[1-(methyl-d3)-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]amino]guanosine, dG-C8-PhIP-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N9O4/c1-31-13-7-12(11-5-3-2-4-6-11)9-25-18(13)27-22(31)30-23-26-17-19(28-21(24)29-20(17)35)32(23)16-8-14(34)15(10-33)36-16/h2-7,9,14-16,33-34H,8,10H2,1H3,(H3,24,28,29,35)(H,25,26,27,30)/t14-,15+,16+/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c(Nc2nc3C(=O)NC(=Nc3n2[C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)N)nc5ncc(cc15)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-[[6-phenyl-1-(trideuteriomethyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]amino]-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.51 |
| Formel vikt | 492.2061 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?