Läs mer
N-Depropyl N-Benzyl Propafenone, TRC
Produktkod. 30352998
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30352998 25 mg
1 options
Produktkod. 30352998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28197025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Depropyl N-Benzyl Propafenone
CAS 178691-47-9
Molekylformel C25 H27 N O3
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-[2-[2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)amino]propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C25H27NO3/c27-22(18-26-17-21-11-5-2-6-12-21)19-29-25-14-8-7-13-23(25)24(28)16-15-20-9-3-1-4-10-20/h1-14,22,26-27H,15-19H2
LEDER OC(CNCc1ccccc1)COc2ccccc2C(=O)CCc3ccccc3
IUPAC-namn 1-[2-[3-(benzylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 389.49
Formel vikt 389.1991