Läs mer
N-Des-1-Beta-D-ribofuranosyl Ribavirin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7) |
| Formel vikt | 112.0385 |