missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Des[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl] Udenafil, TRC

Produktkod. 30353989
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353989 25 mg
30350051 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30353989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29265525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 319491-68-4
Molekylformel C18 H23 N5 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 405.4713
Synonym Benzenesulfonamide, 3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxy- (9CI), 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonamide, DA 8164, Udenafil N-desalkyl
IUPAC-namn 3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonamide
LEDER CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desalkyludenafil
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23N5O4S/c1-4-6-13-15-16(23(3)22-13)18(24)21-17(20-15)12-10-11(28(19,25)26)7-8-14(12)27-9-5-2/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,19,25,26)(H,20,21,24)
Formel vikt 405.1471
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.