missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Des(2-(2-ethoxy)phenoxy)ethyl), N-(2-(2-ethoxy)phenoxy)acetyl) Tamsulosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Des((2-(2-ethoxy)phenoxy)ethyl)','N-((2-(2-ethoxy)phenoxy)acetyl) Tamsulosin |
| CAS | 133261-17-3 |
| Molekylformel | C20 H26 N2 O6 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetamide','N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-(2-ethoxyphenoxy)-, 2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-[(1R)-2-(4-methoxy-3-sulfamoyl-phenyl)-1-methyl-ethyl]acetamide, (R)-2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-(1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl)acetamid, N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-(2-ethoxyphenoxy)acetamide, Oxo-Tamsulosin','Tamsulosin amide, Acetamide','N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-(2-ethoxyphenoxy)-, 2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-[(1R)-2-(4-methoxy-3-sulfamoyl-phenyl)-1-methyl-ethyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O6S/c1-4-27-16-7-5-6-8-17(16)28-13-20(23)22-14(2)11-15-9-10-18(26-3)19(12-15)29(21,24)25/h5-10,12,14H,4,11,13H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,21,24,25)/t14-/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1ccccc1OCC(=O)N[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethoxyphenoxy)-N-[(2R)-1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.5 |
| Formel vikt | 422.1512 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?