Läs mer
N-Des[2-(2-hydroxyetoxi)etyl] quetiapindihydroklorid (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30404618
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30404618 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30404618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT136510X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Molekylformel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, dihydrochloride (9CI), 11-(1-Piperazinyl)-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazin-1-yl-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazinodibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, Norquetiapine dihydrochloride, N-Des[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]quetiapine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC-namn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]bensothiazepin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 368.32
Formel vikt 367.0677
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride 1 mg/mL