Läs mer
N-Des[2-(2-hydroxyetoxi)etyl] quetiapindihydroklorid, TRC
Produktkod. 17993905
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993905 5 g
17954575 1 g
17900975 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2887405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111974-74-4
Molekylformel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 368.32
Synonym 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, dihydrochloride (9CI), 11-(1-Piperazinyl)-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazin-1-yl-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazinodibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, Norquetiapine dihydrochloride, N-Des[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]quetiapine dihydrochloride
IUPAC-namn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]bensothiazepin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
Formel vikt 367.0677
Procent renhet >95%