Läs mer
N-des-(3-cyclohexen-1-ylmethyl)-N-ethylcarbamoyl Cinitapride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoyl)amino]-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 952309-99-8 |
| Molekylformel | C17H24N4O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[(4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoyl)amino]-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, N-(1-(Ethoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-4-amino-2-ethoxy-5-nitrobenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N4O6/c1-3-26-15-10-13(18)14(21(24)25)9-12(15)16(22)19-11-5-7-20(8-6-11)17(23)27-4-2/h9-11H,3-8,18H2,1-2H3,(H,19,22) |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(CC1)NC(=O)c2cc(c(N)cc2OCC)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[(4-amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoyl)amino]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.4 |
| Formel vikt | 380.1696 |