Läs mer
N-Des(dimethyl)tetracycline 4-Hydroxyimine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Des(dimethyl)tetracycline 4-Hydroxyimine |
| CAS | 1771-28-4 |
| Molekylformel | C20H18N2O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [4aS-(4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-Octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-4-(hydroxyimino)-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N2O9/c1-19(29)6-3-2-4-9(23)10(6)14(24)11-7(19)5-8-13(22-31)15(25)12(18(21)28)17(27)20(8,30)16(11)26/h2-4,7-8,23,25-26,29-31H,5H2,1H3,(H2,21,28)/b22-13-/t7-,8-,19+,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)[C@H]2C[C@H]3\C(=N\O)\C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@@]3(O)C(=C2C(=O)c4c(O)cccc14)O)O |
| IUPAC-namn | (4Z,4aS,5aS,6S,12aS)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-4-hydroxyimino-6-methyl-1,11-dioxo-5,5a-dihydro-4aH-tetracene-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.36 |
| Formel vikt | 430.1012 |